Learn More
Hydrozimtsäure (3-Phenylpropansäure), Mikromol™
Beschreibung
Hydrozimtsäure (3-Phenylpropansäure)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydrocinnamic Acid |
| CAS | 501-52-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Hydrocinnamic Acid |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C9 H10 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Benzenepropanoic Acid, Hydrocinnamic acid (8CI), 3-Phenyl-n-propionic acid, 3-Phenylpropanoic acid, 3-Phenylpropionic acid, Benzenepropionic acid, Benzylacetic acid, Dihydrocinnamic acid, NSC 9272, Ω-Phenylpropanoic acid, beta-Phenylpropanoic acid, beta-Phenylpropionic acid, omega-Phenylpropanoic acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)CCc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | 3-Phenylpropansäure |
| Mehr anzeigen |