Learn More
Hydrochlorothiazid-Dimer, TRC
Artikelnummer. 17963495
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17963495 5 mg 5 Milligramm
17974925 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17963495 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6293755MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 402824-96-8
Summenformel C15 H16 Cl2 N6 O8 S4
Molekulargewicht (g/mol) 607.49
Synonym N-[[7-(Aminosulfonyl)-6-chloro-2,3-dihydro-1,1-dioxido-4H-1,2,4-benzothiadiazin-4-yl]methyl]-6-chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-Dioxide
IUPAC-Name 6-Chloro-4-[[(6-Chloro-1,1-Dioxo-3,4-Dihydro-2H-1λ^{6},2,4-Benzothiadiazin-7-yl)Sulfonylamino]Methyl]-1,1-Dioxo-2,3-Dihydro-1λ^{6},2,4-Benzothiadiazin-7-Sulfonamid
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N(CNS(=O)(=O)c3cc4c(NCNS4(=O)=O)cc3Cl)CNS2(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Chloro-N-[(6-chloro-7-sulfamoyl-2,3-dihydro-4H-1,2,4-benzothiadiazin-4-yl 1,1-Dioxide)methyl]-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothia-diazine-7-sulfonamide 1,1-Dioxide
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H16Cl2N6O8S4/c16-8-1-10-14(34(28,29)20-5-19-10)4-13(8)33(26,27)21-6-23-7-22-35(30,31)15-3-12(32(18,24)25)9(17)2-11(15)23/h1-4,19-22H,5-7H2,(H2,18,24,25)
Formelmasse 605.9289