Learn More
Salzsäure 34 – 37 %, Trace Metal™, für Spurenmetallanalyse, Fisher Chemical™
CLH, CAS-Nummer-7647-01-0, Acid-Chlorhydrik, Chlorohydratsäure, Salzsäure, Chloorwasserstoff, Chlorwasserstoff hcl, wasserlose Salzsäure, Chlorwasserstoff, Mursäure, Salzspiritus, Chlorwasserstoff, 1 l, 57 Grad C, CHEBI:17883, Farblos, 36,46g/mol
Marke: Fisher Chemical A508-P1
216.06 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : CAS : 7647-01-0 Gewicht : 1.18000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : II
Beschreibung
CLH, CAS-Nummer-7647-01-0, Acid-Chlorhydrik, Chlorohydratsäure, Salzsäure, Chloorwasserstoff, Chlorwasserstoff hcl, wasserlose Salzsäure, Chlorwasserstoff, Mursäure, Salzspiritus, Chlorwasserstoff, 1 l, 57 Grad C, CHEBI:17883, Farblos, 36,46g/mol
PolyflascheSpezifikation
1 | |
-35 °C | |
57 °C | |
1 l | |
ClH | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
Chloran | |
313 | |
36.46g/mol |
Farblos | |
7647-01-0 | |
125 mbar bei 20 °C | |
1,8 mPaS bei 15 °C | |
Flüssig | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |
Sicherheit und Handhabung
- Hydrochloric acid, 34-37%
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid