Learn More
Salzsäure-Lösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.5 M HCl (0.5 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15674950 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15674950 6 x 1 l 6 Stück
15644950 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15674950 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 353296X1L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.5 M HCl (0.5 N)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salzsäurelösung
Namenshinweis Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.5 M HCl (0.5 N)
Siedepunkt > 100 °C (212 °F)
CAS Min. % ≥90.0000%, ≥1.0000%
Konzentration 0.5 M HCl (0.5 N)
CAS Max. % ≤100.0000%, <5.0000%
Dichte 1.010 g/cm3
Verpackung Poly-Flasche
Menge 6 x 1 l
Strukturformel HCl
UN-Nummer UN1789
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Formelmasse 36.46
Güte Reagenz Ph. Eur.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid