Learn More
Salzsäure-Lösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M HCl (0.1 N), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteBeschreibung
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
- Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Salzsäurelösung |
| Namenshinweis | Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 0.1 M HCl (0.1 N) |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Konzentration | 0.1 M HCl (0.1 N) |
| CAS Max. % | 99.6000%, 0.4000% |
| Dichte | 1.000 g/cm3 |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 6 x 1 l |
| Strukturformel | HCl |
| UN-Nummer | UN1789 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid solution
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid