Learn More
Salzsäurelösung 5 M, Pure, Laborreagenz, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
2,5 l
Gehäuse 25L
Verpackung:
Kunststoffbehälter
Plastikflasche aus HDPE
missing translation for 'unitSize'
2.50 Liter
25 Liter
Specifications
Specifications
| pH | lt;1 |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Verpackung | Kunststoffbehälter |
| Menge | Gehäuse 25L |
| Physikalische Form | Flüssig |
| IUPAC-Name | Chlorwasserstoff |