Learn More
Salzsäure-Lösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 1 M HCl (1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15614950
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
20 L
30 l
6 x 1 l
Verpackung:
Kunststoffeimer
Kunststoffflasche
VOLPAC™ BEHÄLTER
Packungsgröße:
1 Liter
20 Liter
30 Liter
5 Liter
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15614950 6 x 1 l Kunststoffflasche 6 Stück
15654940 1 l Kunststoffflasche 1 Liter
15604950 5 l VOLPAC™ BEHÄLTER 5 Liter
15694940 5 l Kunststoffflasche 5 Liter
15664940 20 L - 20 Liter
15674940 30 l Kunststoffeimer 30 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 15614950 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 353286X1L
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 1 M HCl (1 N)
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Salzsäurelösung
Namenshinweis Volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 1 M HCl (1 N)
Siedepunkt 100 °C
Konzentration 1 M HCl (1 N)
CAS Max. % 96.5000%, 3.5000%
Dichte 1.010 g/cm3
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 6 x 1 l
Strukturformel HCl
UN-Nummer UN1789
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Formelmasse 36.46
Güte Reagenz Ph. Eur.
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric acid solution
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Precautionary Statement
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid