Learn More
Salzsäure-Lösung, volumetrisch, Reag. Ph. Eur., 1 M HCl (1 N), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
5 l
20 L
30 l
6 x 1 l
Verpackung:
Kunststoffeimer
Kunststoffflasche
VOLPAC™ BEHÄLTER
Packungsgröße:
1 Liter
20 Liter
30 Liter
5 Liter
6 Stück
Beschreibung
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Salzsäurelösung |
| Konzentration | 1 M |
| Verpackung | VOLPAC™ BEHÄLTER |
| Dampfdruck | 190mmHg (25 °C) |
| Menge | 5 l |
| UN-Nummer | UN1789 |
| IUPAC-Name | Chloran |
| Formelmasse | 36.46 mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid solution
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid