Learn More
Salzsäure-Lösung, 0.1 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12900934 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
1000 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12900934 1000 ml 1000 Milliliter
12970754 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12900934 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. VL 223 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.70 CHF
    30.41 CHF / 1000 Milliliter
    Sparen 9.29 CHF
    23% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Konzentration 0,1 mol/l
Verpackung 1000 ml
Menge 1000 ml