Learn More
Salzsäure-Lösung 0.05 mol/l, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Salzsäurelösung |
| CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Konzentration | 0.05 M (0.05 N) |
| Verpackung | Flasche |
| Menge | 1000 ml |
| Summenformel | ClH |
| MDL-Nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
| Synonym | Salzsäure, Dihydrogenoxid, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, Dihydrogenmonoxid |
| InChI-Schlüssel | VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | Cl |
| Mehr anzeigen |