Learn More
Salzsäurekonzentrat, für 1 l Standardlösung, 0.2 M HCl (0.2 N), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 St.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Konzentrierte Salzsäure |
| Verpackung | Ampulle |
| Dampfdruck | 190mmHg (25 °C) |
| Menge | 1 St. |
| UN-Nummer | UN1789 |
| Formelmasse | 36.46 mol |