Learn More
Salzsäure-Konzentrat, für 1 l Standardlösung, 1,0 M HCl (1,0 N), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteBeschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Konzentrierte Salzsäure |
| Namenshinweis | Für 1 l Standardlösung, 1.0 M HCl (1.0 N) |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Konzentration | 1.0 M HCl (1.0 N) |
| CAS Max. % | 96.5000%, 3.5000% |
| Dichte | 1.010 g/cm3 |
| Verpackung | Ampulle |
| Dampfdruck | 190mmHg (25 °C) |
| Menge | 6 x 1 ea. |
| Strukturformel | HCl |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid concentrate
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid