Learn More
Salzsäure-Konzentrat, für 1 l Standardlösung, 0,1 M HCl (0,1 N), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteBeschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Konzentrierte Salzsäure |
| Namenshinweis | Für 1 l Standardlösung, 0.1 M HCl (0.1 N) |
| Siedepunkt | 100 °C |
| CAS Min. % | ≥90.0000%, ≥5.0000% |
| Konzentration | 0.1 M HCl (0.1 N) |
| CAS Max. % | ≤100.0000%, <10.0000% |
| Dichte | 1.030 g/cm3 |
| Verpackung | Ampulle |
| Dampfdruck | 190mmHg (25 °C) |
| Menge | 6 x 1 ea. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrochloric acid concentrate
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid