Learn More
Hydrochlorsäure Kalibrierungs- und Matrixstandard For ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
Beschreibung
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
- Hydrochlorsäure-Matrix
- 125 ml Volumen
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Salzsäure blank |
| Namenshinweis | 2 % HCl in ASTM-Wasser Typ 1 |
| Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
| CAS | 7647-01-0 |
| Analysenzertifikat | Claritas PPT Analysezertifikat beinhaltet bis zu 68 Elemente im ppt-Bereich. |
| Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
| Summenformel | ClH |
| MDL-Nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
| Synonym | Muriatische Säure |
| Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch