Learn More
Hydrochloric Acid, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31750698
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Glass Bottle
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Liter
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
31750698 1 L Amber Glass Bottle 1 Liter
31749324 500 mL Glass Bottle 500 Milliliter
31750161 2.5 L Glass Bottle 2.50 Liter
31749359 4 L Amber Glass Bottle 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31750698 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. RABH00101C
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
IUPAC-Name hydrogen chloride
SMILES Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrochloric Acid
Farbe Colorless to Green-Yellow
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schwermetalle (als Pb) Max. 1 ppm
Verpackung Amber Glass Bottle
Glührückstand Max 5 ppm
Menge 1 L
Physikalische Form Liquid
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Reinheit (%) 36,5 bis 38,0 %
Güte ACS