Learn More
Salzsäure-Lösung, 10 Gewichtsprozent, Chem-Lab
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Polyethylen
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
Salzsäure ist eine korrosive, starke Mineralsäure, die häufig in der Industrie eingesetzt wird. Es ist eine farblose, hochgradig ätzende Lösung aus Chlorwasserstoff (HCl) in Wasser. Sie wird häufig in pH-Pufferlösungen, bei der Regeneration von Harzen für Ionenaustauscher sowie bei der Herstellung von Chloriden und der Synthese organischer Substanzen eingesetzt.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| CAS | 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Material | 105 g HCl pro 1 l H2 |
| Konzentration | 10 % (Gewicht) |
| Dichte | 1.05 g/ml |
| Verpackung | Polyethylen |
| Menge | 1 l |
| Summenformel | ClH |
| Physikalische Form | Flüssig |
| MDL-Nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Salzsäure 10 w/w % Lösung
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid