Learn More
Salzsäure 5.0 M (5.0 N) analytische volumetrische Lösung (AVL), Reagecon
Artikelnummer. 11536763 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
:
1 l
Artikelnummer. 11536763
Marke: Reagecon H25001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Vollständig faktorisiertes, hochreines, stabiles, zertifiziertes Produkt, entwickelt und getestet für Säure-/Bastitrationen.
  • Titrant, Standardtitrant, Standardlösung, Standardlösung, Referenzstandard, Referenzmaterial
  • Akkurat, gleichbleibend, reproduzierbar und vollständig faktorisiert.
  • Mit diesem Produkt durchgeführte Titrationen weisen eine definierte Stöchiometrie auf, sind quantitativ, stellen schnell ein definitives Gleichgewicht her und liefern eindeutige Ergebnisse.
  • Die Stabilität dieses Produktes ist (sowohl geöffnet als auch ungeöffnet) für die Dauer der Haltbarkeit nachgewiesen.
  • Zertifiziert nach der ISO 17025-akkreditierten Testmethode von Reagecon’ (INAB Ref: 264T)
  • Zertifiziert für eine Spezifikation von ± 0.1 %.
  • Bei dem Produkt handelt es sich um ein Reagenz bekannter Konzentration, das aus einer Bürette oder einem anderen Dispensiergerät so lange in eine Probe (Analyt) gegeben wird, bis eine Reaktion zwischen den beiden Flüssigkeiten als „abgeschlossen“ beurteilt wird.
  • Kann für manuelle Titrationen oder automatische Titrationen verwendet werden, um die Endpunkte durch Erkennung einer der verschiedenen Eigenschaften zu bestimmen.
  • Säure/Basentitrationen, auch Neutralisationstitrationen genannt, werden verwendet, um die Menge an Säure bzw. Base in einer Probe oder die Substanz zu bestimmen, die in eine Säure/Base umgewandelt werden kann.
Spezifikation
Konzentration 5.0 M (5.0 N)
Verpackung Flasche aus HDPE GL45
Menge 1 l
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDROCHLORIC ACID 5.0N (5.0M)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid 37%