Learn More
Salzsäure 37 % v.p. Für Laboranwendungen und zur Verwendung mit DAB, Chem Lab
Artikelnummer. 13248203
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13248203 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 13248203 Supplier Chem-Lab Supplier No. CL00.0319.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.00 CHF
    17.68 CHF / 1 Liter
    Sparen 32.32 CHF
    64% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Farbe Farblos
CAS 7647-01-0
Schmelzpunkt -25 °C
Siedepunkt 50 °C
Dichte 1,19 g/mL
Nichtflüchtige Stoffe < 0,005%
Verpackung Glasflaschen
Glührückstand < 0,002%
Prozentgehaltsbereich > 37%
Menge 1 L
Summenformel ClH
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
Güte Hohe Reinheit
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric acid 37% v.p.
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid