Learn More
Salzsäure, 37%, AR-zertifiziert für Analysen, d = 1,18, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10657602 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
1 l
2,5 l
2.5 l
Gehäuse 25L
Verpackung:
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10657602
Marke: Fisher Chemical H/1200/25
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ClH, CAS-Number-7647-01-0, Salzsäure, Chlorwasserstoff, Salzsäure, Chlorwasserstoff Hcl, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoff, chloorwaterstof, Muriatsäure, acide chlorhydrique, wasserfreie Salzsäure, 2,5 l, 57 °C, CHEBI:17883, farblos, 36,46 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-01-0
Summenformel ClH
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Spezifikation
pH 1
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -35 °C
Siedepunkt 57 °C
Verpackung Kunststoffbehälter
Dampfdruck 125 mbar bei 20 °C
Menge Gehäuse 25L
Viskosität 1,8 mPaS bei 15 °C
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
SMILES Cl
IUPAC-Name Chlorwasserstoff
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
Formelmasse 36.46g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.