Learn More
Salzsäure, 32 %, zertifiziertes AR für die Analyse, d=1.16, Fisher Chemical
Catalog Number 10458980
69.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
84.94 CHF gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
Chloran
Cl
7647-01-0
ClH
36.46
MFCD00011324 MFCD00792839
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
313
CHEBI:17883
Chloran
Cl
CLH, CAS Number-7647-01-0, Salzsäure, muriatische Säure, wasserfreie Salzsäure, Chlorwasserstoff hcl, acide chlorhydrique, Chlorwasserstoff, Chloorwaterstof, Salzsäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoff, 2,5 l, 57 °C, CHEBI:17883, farblos, 36,45 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 1
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -35 °C
Siedepunkt 57 °C
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Dampfdruck 125 mbar bei 20 °C
Menge 2,5 l
Viskosität 1,9 mPaS bei 15 °C
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 36.45g/mol