Learn More
Salzsäure,0.1M, EP-Qualität, Reagecon ™
BIOPHARMA
Product Code. 11484789 Shop All Reagecon Products
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Manipulationssicher
Unit Size:
1 Liter
Product Code. 11484789
Brand: Reagecon 3002100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hergestellt gemäß Europ. Arzneibuch Pharm. Kapitel 4 (4.2.2 ) und in einer ISO 9001-konformen Einrichtung aufbereitet. Salzsäure,0.1M, EP-Qualität, Reagecon™ ist eine gebrauchsfertige volumetrische Lösung mit3.646g HCl pro1l Wasser für die Verwendung als Laborreagenz.
Salzsäure (HCl) ist eine korrosive, starke Mineralsäure mit vielen Anwendungsmöglichkeiten, einschließlich als Laborreagenz, in der Chloridproduktion, als Neutralisationsmittel für Basen und als Katalysator und Lösungsmittel in der organischen Synthese.
Diese Lösung wird durch Verdünnung von 100 ml 1 M Salzsäure in 1 l Wasser hergestellt, wobei 1 M Salzsäure durch Verdünnung von 103 g Salzsäure in 1 l Wasser hergestellt wird.
  • Hergestellt in einer ISO9001-zertifizierten Anlage gemäß EU-Vorschriften. Ph. Kapitel 4 (4.2.2) Richtlinien
  • Wird mit Analysenzertifikat und Etikett geliefert, das Chargennummer und Verfallsdatum zeigt
  • Gebrauchsfertiges Produkt, spart Zeit und Arbeitsaufwand beim Vorbereiten präziser volumetrischer Lösungen
Specifications
Chemischer Name oder Material Chlorwasserstoff
pH 1
Farbe Farblos
CAS 7647-01-0, 7732-18-5
Siedepunkt 100 °C
Konzentration 0.1 M
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Manipulationssicher
Dampfdruck 190 W bei 25 °C
Analysenzertifikat Ja
Lösungsmittel oder Matrix Wasser
Normalität 0,1N
Menge 1 l
Summenformel ClH
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00011324 MFCD00792839
Synonym Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
InChI-Schlüssel VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
IUPAC-Name Chloran
Molekulargewicht (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formelmasse 36.46 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100 ml 1 M Salzsäure, verdünnt in 1 l Wasser