Learn More
Salzsäure 0.1 M (0.1 N) analytische volumetrische Lösung (AVL), Reagecon
BIOPHARMA
Vollständig faktorisiertes, hochreines, stabiles, zertifiziertes Produkt, entwickelt und getestet für Säure-/Bastitrationen.
16.56 CHF - 43.65 CHF
Spezifikation
Concentración 0.1 M (0.1 N)
Forma física Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Cantidad Envase Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Cantidad Envase Preis Menge & Verfügbarkeit  
11506783
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
H20101
1 l Flasche aus HDPE GL45
16.56 CHF
1 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11596773
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
H20105
5 l HDPE-Kanister
43.65 CHF
5 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Titrant, Standardtitrant, Standardlösung, Standardlösung, Referenzstandard, Referenzmaterial
  • Akkurat, gleichbleibend, reproduzierbar und vollständig faktorisiert.
  • Mit diesem Produkt durchgeführte Titrationen weisen eine definierte Stöchiometrie auf, sind quantitativ, stellen schnell ein definitives Gleichgewicht her und liefern eindeutige Ergebnisse.
  • Die Stabilität dieses Produktes ist (sowohl geöffnet als auch ungeöffnet) für die Dauer der Haltbarkeit nachgewiesen.
  • Zertifiziert nach der ISO 17025-akkreditierten Testmethode von Reagecon’ (INAB Ref: 264T)
  • Zertifiziert für eine Spezifikation von ± 0.1 %.
  • Bei dem Produkt handelt es sich um ein Reagenz bekannter Konzentration, das aus einer Bürette oder einem anderen Dispensiergerät so lange in eine Probe (Analyt) gegeben wird, bis eine Reaktion zwischen den beiden Flüssigkeiten als „abgeschlossen“ beurteilt wird.
  • Kann für manuelle Titrationen oder automatische Titrationen verwendet werden, um die Endpunkte durch Erkennung einer der verschiedenen Eigenschaften zu bestimmen.
  • Säure/Basentitrationen, auch Neutralisationstitrationen genannt, werden verwendet, um die Menge an Säure bzw. Base in einer Probe oder die Substanz zu bestimmen, die in eine Säure/Base umgewandelt werden kann.
Spezifikation
Spezifikation
0.1 M (0.1 N)
Flüssig
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salzsäure 0.1 M (0.1 N) analytische volumetrische Lösung (AVL), Reagecon