Learn More
Salzsäure, 0.01 M, Chem-Lab
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Salzsäure |
| CAS | 7647-01-0 |
| Konzentration | 0.365 g HCl/1L H2O |
| Dichte | 1.00 g/ml |
| Verpackung | EP |
| Normalität | 0.01 N (±0.00002 bei20 °C) |
| Menge | 20 l |
| Summenformel | ClH |
| MDL-Nummer | MFCD00011324 MFCD00792839 |
| Synonym | Salzsäure, Chlorwasserstoff, Muriatische Säure, Chlorhydrosäure, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoffstoff, Chlorwasserstoff HCl, Wasserfreie Salzsäure, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof |
| Mehr anzeigen |