Learn More
Kohlenwasserstoffgemisch (C6-C20) 595 1000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | n-Decane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexadecane∣n-Hexane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Tetradecane |
| CAS | 124-18-5, 112-40-3, 112-95-8, 544-76-3, 110-54-3, 593-45-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | n-Decane∣n-Dodecane∣n-Eicosane∣n-Hexadecane∣n-Hexane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Tetradecane |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | n-Decane 1000 μg/mL∣n-Dodecane 1000 μg/mL∣n-Eicosane 1000 μg/mL∣n-Hexadecane 1000 μg/mL∣n-Hexane 1000 μg/mL∣n-Octadecane 1000 μg/mL∣n-Octane 1000 μg/mL∣n-Tetradecane 1000 μg/mL |