Learn More
Kohlenwasserstoffgemisch (C10-C40) 545 1000 μg/ml in Heptan, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane |
| CAS | 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 544-85-4, 112-95-8, 630-01-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Heptan |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | n-Decane 1000 μg/mL∣n-Docosane 1000 μg/mL∣n-Dodecane 1000 μg/mL∣n-Dotriacontane 1000 μg/mL∣n-Eicosane 1000 μg/mL∣n-Hexacosane 1000 μg/mL∣n-Hexadecane 1000 μg/mL∣n-Hexatriacontane 1000 μg/mL∣n-Octadecane 1000 μg/mL∣n-Octatriacontane 1000 μg/mL∣n-Tetradecane 1000 μg/mL∣n-Tetratriacontane 1000 μg/mL∣Octacosane 1000 μg/mL∣Tetracontane 1000 μg/mL∣Tetracosane 1000 μg/mL∣Triacontane 1000 μg/mL |