Learn More
Bromwasserstoffsäure, 47 % bis 49 %, BAKER ANALYSIERT™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Catalog Number p-5383303
418.95 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 ml
4 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
10035-10-6
BrH
80.91
MFCD00011323
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Bromwasserstoff, Bromwasserstoffsäure, Bromsäure, Wasserfreie Hydrobromsäure, Bromowodor-Politur, Hydrobromid, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
260
CHEBI:47266
Br
10035-10-6
BrH
80.91
MFCD00011323
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Bromwasserstoff, Bromwasserstoffsäure, Bromsäure, Wasserfreie Hydrobromsäure, Bromowodor-Politur, Hydrobromid, acide bromhydrique, anhydrous hydrobromic acid, bromowodor polish, hydrobromide
260
CHEBI:47266
Br
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
    Für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Chemischer Name oder Material Bromwasserstoffsäure
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 1.50 kg
Hinweise zur Reinheitsqualität Erfüllt die chemischen Anforderungen von ACS-Reagenzien
Menge 500 ml
IUPAC-Name Broman
Formelmasse 80.92
Reinheit (%) 47 bis 49 %
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz