Learn More
Bromwasserstoffsäure (47-48% in wässriger Lösung), TRC
Artikelnummer. 30396914
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30396914 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30396914 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH714585500ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrobromic Acid
CAS 10035-10-6
Summenformel HBr
Menge 500 mL
Synonym Bromohydric Acid, Hydrogen Bromide, Hydrogen Monobromide, NSC 606640
InChI-Formel InChI=1S/BrH/h1H
SMILES Br
IUPAC-Name Broman
Molekulargewicht (g/mol) 80.91
Formelmasse 79.9262
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 47-48 %