Learn More
Bromwasserstoffsäure (47-48% in wässriger Lösung), TRC
Product Code. 30393519
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
Unit Size:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30393519 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30393519 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH714585250ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Hydrobromic Acid
CAS 10035-10-6
Summenformel HBr
Menge 250 mL
Synonym Bromohydric Acid, Hydrogen Bromide, Hydrogen Monobromide, NSC 606640
InChI-Formel InChI=1S/BrH/h1H
SMILES Br
IUPAC-Name Broman
Molekulargewicht (g/mol) 80.91
Formelmasse 79.9262
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 47-48 %