Learn More
Cole-Parmer™ Hydrion pH-Indikatorstreifen
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
pH-Bereich:
1 bis 14
5 bis 9
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Cole-Parmer Hydrion pH-Indikatorstreifen, pH-Bereich:1 bis 14, Farbanzeige:Ja, Format:Streifen, zur Verwendung mit:Sofortiger pH-Test; umfasst:100 Dip-Sticks und eine praktische, passende Farbkarte, Menge:100/Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Farbanzeige | Ja |
| pH-Bereich | 5 bis 9 |
| Format | Streifen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für sofortigen pH-Test |
| Enthält | 100 Dip-Sticks und eine handliche Farbkarte |
| Menge | 100/Packung |
| Typ | pH-Indikatorstreifen |