Learn More
Hydrion Hydrion Insta-Chek™ mechanischer pH-Stift
Artikelnummer. 11785289 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
pH-Bereich:
0 bis 13
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. 11785289
Marke: Hydrion 5920032
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Insta-Chek Mechanical pH Pencil immediately gives the surface reaction of any solid to the nearest pH value.
  • Retractable, nonrefillable, mechanical pencils are more convenient than paper-wrap pencils.
  • The widest range available—reading from pH 0 to 13—with 14 different color matches.
  • The handy, easily portable form is perfect for pH spot checks, requiring as little as 0.001 mL of buffered solution.
  • Use pencil on virtually any surface—even irregular or uneven ones.
  • It is effective on porous material and impervious solids.
  • To use, first wet the surface or area with distilled water and stroke several times with the pH pencil.
  • After 15 seconds, compare the resulting color against the color chart.
  • Pack includes three mechanical pencils and two color charts.
Spezifikation
pH-Bereich 0 bis 13
Zur Verwendung mit (Anwendung) Liefert sofort die Obenflächenreaktion eines Feststoffs am nächsten pH-Wert
Enthält Drei mechanische Stifte und zwei Farbtabellen
Menge 3/Packung
Prüfzeit 15 s
Typ Hydrion Insta-Chek Mechanischer pH-Stift