Learn More
Hydridotetrakis-(triphenylphosphin)-rhodium(I), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10695843 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10695843 1 g Glasflasche 1 Gramm
10441723 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10695843 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 377930010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 18284-36-1 | C72H61P4Rh | 1153.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18284-36-1
Summenformel C72H61P4Rh
Molekulargewicht (g/mol) 1153.08
MDL-Nummer MFCD00015867
InChI-Schlüssel QTTJMGBPWXLZKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym hrh pph3 4, hydridotetrakis triphenylphosphine rhodium i, tetrakis triphenylphosphine rhodium hydride, tetrakis triphenylphosphine rhodium, tetrakis triphenylphosphine rhodium i hydride, molecular weight:456.19, molecular formula:c16h26o2rh2, cas number:73468-85-6, rhodium, tetrakis triphenylphosphine, hydridotetrakis triphenylphosphine rhodium
PubChem CID 11981874
IUPAC-Name Tetrakis(triphenylphosphan)rhodium
SMILES [RhH].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
Schmelzpunkt 140°C to 146°C
Farbe Ocker
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 1151.25
Physikalische Form Kristallpulver