Learn More
Hydridotetrakis(Triphenylphosphine)rhodium(I), Rh 8.9 % min, Thermo Scientific Chemicals
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Hydridotetrakis (triphenylphosphine)rhodium (I) |
| Schmelzpunkt | 145°C to 147°C (decomposition) |
| Menge | 5 g |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform, toluene |
| IUPAC-Name | rhodium;triphenylphosphan |
| Formelmasse | 1153.09 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Rh 8,9 % mind. |
| Physikalische Form | Pulver |