Learn More
Hydridotetrakis(Triphenylphosphine)rhodium(I), Rh 8.9 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410650
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410650 1 g 1 Gramm
11420650 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410650 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044030.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 18284-36-1 | C72H61P4Rh | 1153.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18284-36-1
Summenformel C72H61P4Rh
Molekulargewicht (g/mol) 1153.08
MDL-Nummer MFCD00015867
InChI-Schlüssel QTTJMGBPWXLZKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym hrh pph3 4, hydridotetrakis triphenylphosphine rhodium i, tetrakis triphenylphosphine rhodium hydride, tetrakis triphenylphosphine rhodium, tetrakis triphenylphosphine rhodium i hydride, molecular weight:456.19, molecular formula:c16h26o2rh2, cas number:73468-85-6, rhodium, tetrakis triphenylphosphine, hydridotetrakis triphenylphosphine rhodium
PubChem CID 11981874
SMILES [RhH].C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydridotetrakis (triphenylphosphine)rhodium (I)
Schmelzpunkt 145°C to 147°C (decomposition)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform, toluene
IUPAC-Name tetrakis(triphenylphosphane) λ¹-rhodium
Formelmasse 1153.09
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 8,9 % mind.
Physikalische Form Pulver