Learn More
Hydrazincarboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30400474
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30400474 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30400474 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF6929055G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrazinecarboxaldehyde
CAS 624-84-0
Summenformel CH4N2O
Menge 5 g
Synonym Formylhydrazine, Carbazaldehyde, Formal Hydrazine, Formhydrazide, Formic Hydrazide, Formohydrazide, Formylhydrazide, Formylhydrazine, Monoformylhydrazine, N-Formylhydrazine, NSC 72391
InChI-Formel InChI=1S/CH4N2O/c2-3-1-4/h1H,2H2,(H,3,4)
SMILES NNC=O
IUPAC-Name Formohydrazid
Molekulargewicht (g/mol) 60.06
Formelmasse 60.0324