Learn More
WTW™ RT 0.005 - 2.00 mg/l N2H4 Hydrazin
Click to view available options
Anzahl Tests:
100
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Praktisch und kostengünstig
- Garantierte Qualität nach AQA/IQC
- Für niedrige Konzentrationen und Routinearbeiten mit großem Probendurchsatz im Labor
- Großer Messbereich mit rechteckigen Küvetten zur Bestimmung von Spurenkonzentrationen
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Abwasser, Trinkwasser, Kesselspeisewasser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektralphotometer |
| Enthält | Zertifikate |
| Anzahl Tests | 100 |
| Bereich | 0,005 bis 2,00 mg/l |
| Testmethode | Photometrisch |
| Typ | Photoflex™ Turb/Set |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrazine Test Method: photometric 0.005 - 2.00 mg/l N
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid