Learn More
Hydrazine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30408748
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30408748 5 g
30404045 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30408748 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH5810005G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2644-70-4
Summenformel N2H4 . HCl
Molekulargewicht (g/mol) 68.51
Synonym Hydrazine Monochloride, Hydrazinium Chloride, Hydrazinium Monochloride
IUPAC-Name hydrazine;hydrochloride
SMILES Cl.NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrazine Hydrochloride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/ClH.H4N2/c;1-2/h1H;1-2H2
Formelmasse 68.0141