Learn More
Hydrazinhydratlösung, 20 bis 24 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120464 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15675810
Marke: Honeywell-Fluka 538471L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Puriss. p.a., 24 bis 26 % in H2O (RT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10217-52-4
Summenformel H4N2
Molekulargewicht (g/mol) 32.05
MDL-Nummer MFCD00149931
InChI-Schlüssel OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hydrazinhydrat, Hydrazinmonohydrat, Hydraziniumhydroxid, Hydrazinhydroxid, Hydrazin, Hydrat, Idazina idrata italienisch, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMILES NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrazinhydrat-Lösung
Menge 1 l
Strukturformel NH2NH2 · H2O
UN-Nummer UN3293
Beilstein 878137
IUPAC-Name Hydrazin
Formelmasse 50.06 mol
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Farblos
Dichte 1.01 g/ml bei 20 °C