Learn More
Hydrazinhydratlösung, 20 bis 24 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15675810 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15675810 1 l Poly-Flasche 1 Liter
15685810 1 l Poly-Flasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15675810 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 538471L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Puriss. p.a., 24 bis 26 % in H2O (RT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10217-52-4
Summenformel H4N2
Molekulargewicht (g/mol) 32.05
MDL-Nummer MFCD00149931
InChI-Schlüssel OAKJQQAXSVQMHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hydrazinhydrat, Hydrazinmonohydrat, Hydraziniumhydroxid, Hydrazinhydroxid, Hydrazin, Hydrat, Idazina idrata italienisch, idrazina idrata italian, hydrazinemonohydrate, unii-kyd297831p, ccris 7739
PubChem CID 24654
ChEBI CHEBI:35511
SMILES NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hydrazinhydrat-Lösung
Menge 1 l
Strukturformel NH2NH2 · H2O
UN-Nummer UN3293
Beilstein 878137
IUPAC-Name Hydrazin
Formelmasse 50.06 mol
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Farblos
Dichte 1.01 g/ml bei 20 °C