missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrazine Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30041140
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30041140 1 g 1 Gramm
30010065 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30041140 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH5587101G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5341-61-7
Summenformel H4N2 . 2(HCl)
Molekulargewicht (g/mol) 104.96
Synonym Hydrazine, hydrochloride (1:2), Hydrazine, dihydrochloride (8CI,9CI), Hydrazine dihydrochloride
IUPAC-Name hydrazine;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.NN

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Hydrazine Dihydrochloride
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2
Formelmasse 103.9908
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.