Learn More
Hydrazine-1,2-dicarboxamide, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydrazine-1,2-dicarboxamide |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H6N4O2/c3-1(7)5-6-2(4)8/h(H3,3,5,7)(H3,4,6,8) |
| Formelmasse | 118.0491 |