Learn More
HYDRANAL™ – Wasserstandard KF-Oven 220 °C bis 230 °C, Standard für die Karl-Fischer-Ofenprüfung (Wassergehalt ∼ 5.55 %), Honeywell Fluka ™
Artikelnummer. 15634400 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
6 x 10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15634400 6 x 10 g 6 Stück
15624400 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15634400 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 347486X10G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Standard für die Karl-Fischer-Ofenprüfung (Wassergehalt ca. 5.55 %, genauer Wert in Analysebericht)
Vorteile von HYDRANAL Wasserstandard:
  • Breites Produktsortiment für volumetrische und coulometrische Karl-Fischer-Anwendungen sowie die indirekte Ofenanwendung
  • Hergestellt gemäß ISO 9001-Anforderungen
  • Analysebericht, der den genauen Wassergehalt und die erweiterte Unsicherheit zeigt
Verifiziert gegen externe Standards wie NIST SRM 2890 oder NMIJ CRM 4222
  • Lange Haltbarkeit (bis zu fünf Jahren)
  • Praktische Verpackung
  • Lieferung mit ausführlicher Gebrauchsanweisung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C6H7K3O8
Molekulargewicht (g/mol) 324.41
InChI-Schlüssel PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Synonym Zitronensäure-tri-Kaliumsalz, Trikaliumcitrat
PubChem CID 87090819
IUPAC-Name (2S)-2-aminopentanidsäure;Natrium;hydrat
SMILES O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Wasserstandard KF-Oven 220 bis 230 °C
Namenshinweis Standard für Karl Fischer-Ofenprüfung (Wassergehalt ∼5.55 %), genauer Wert in Analysebericht
Dichte 1.980 g/cm3
CAS 6100-05-6
Menge 6 x 10 g
CAS Max. % 100.0000%
Verpackung Glasflasche
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Güte Karl Fischer