Learn More
HYDRANAL™-Wasser-in-Methanol 5.0 , Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15694420 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
6 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. 15694420
Marke: Honeywell-Hydranal 348021L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Titriermittel für die volumetrische Rücktitration nach Karl Fischer, 5.00 mg/ml ±0.05 mg/ml Wasser in Methanol
Vorteile von HYDRANAL Hilfsmitteln
  • Breites Produktsortiment an Lösungsmitteln für spezielle Probenanwendungen
  • Breites Produktsortiment an Puffern für pH-bezogene Probenanwendungen
  • Trocknungsmittel für den Zellschutz und die Trocknung von Trägergasen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel CH4O
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
MDL-Nummer MFCD00004595
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Methanol
SMILES CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Wasser-in-Methanol 5.0
CAS 7732-18-5
Menge 1 l
Flammpunkt 9 °C (48.2 °F)
UN-Nummer UN1230
Beilstein 3662861
Formelmasse 32.04 mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL Water-in-methanol 5.0
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: methanol