Learn More
HYDRANAL™-Wasser-in-Methanol 5.0 , Honeywell Fluka™
Catalog Number 15614430
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
500 ml
1 l
6 x 1 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
7732-18-5
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
962
CHEBI:15377
methanol
CO
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
7732-18-5
CH4O
32.04
MFCD00004595
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
962
CHEBI:15377
methanol
CO
Titriermittel für die volumetrische Rücktitration nach Karl Fischer, 5.00 mg/ml ±0.05 mg/ml Wasser in Methanol
Advantages of HYDRANAL- Auxiliaries
  • Broad product range of solubilizer for special sample application
  • Broad product range of buffer for pH related sample application
  • Drying agents for cell protection and drying of carrier gasses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™-Water-in-methanol 5.0
Flammpunkt 9°C (48.2°F)
Menge 6 x 1 L
UN-Nummer UN1230
Formelmasse 32.04