Learn More
HYDRANAL™-Wasser-in-Methanol 5.0 , Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
6 x 1 L
Beschreibung
Vorteile von HYDRANAL Hilfsmitteln
- Breites Produktsortiment an Lösungsmitteln für spezielle Probenanwendungen
- Breites Produktsortiment an Puffern für pH-bezogene Probenanwendungen
- Trocknungsmittel für den Zellschutz und die Trocknung von Trägergasen.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | HYDRANAL™ – Wasser-in-Methanol 5.0 |
Flammpunkt | 9 °C (48.2 °F) |
Menge | 500 ml |
UN-Nummer | UN1230 |
Beilstein | 3662861 |
Formelmasse | 32.04 mol |