Learn More
HYDRANAL™ – Titrant 5 E, Reagenz für die volumetrische Zwei-Komponenten-Karl-Fischer-Titration (auf Ethanolbasis), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15614380 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 l
2.5 l
6 x 500 ml
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. 15614380
Marke: Honeywell-Hydranal 347326X500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Titriermittel für volumetrische Zweikomponenten-Karl Fischer-Titration (auf Ethanolbasis)
Vorteile von Hydranal Zweikomponenten-Reagenzien:
  • Hohe Titrationsgeschwindigkeit
  • Optimal für kleine Wassermengen
  • Hohe Pufferkapazität
  • Genauer und stabiler Titer
  • Reagenzien vom Typ E: reduzierte Toxizität im Vergleich zu Methanol
  • Lange Haltbarkeit (drei Jahre für Titriermittel, fünf Jahre für Lösungsmittel)
Verbesserte Zusammensetzung
In Zweikomponenten-Reagenzien werden die Karl-Fisher-Reagenzien in zwei Lösungen getrennt: das Titriermittel und das Lösungsmittel. Das Hydranal-Titriermittel enthält Jod, das in einem Alkohol mit einer genau definierten Konzentration aufgelöst wurde. Das Hydranal-Lösungsmittel ist eine alkoholische Lösung aus Schwefeldioxid und Imidazol. Der Alkohol ist entweder Methanol für Standardreagenzien oder Ethanol für E-Typ-Reagenzien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Titrationsmittel 5 E
Dichte 0.89 g/ml
Menge 6 x 500 ml
Flammpunkt 12 °C (53.6 °F)
UN-Nummer UN1170
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HYDRANAL Titrant 5 E
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Consejos de prudencia
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, iodine, 1H-Imidazole monohydriodide
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado