Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 5, Solstice
Artikelnummer. 16821910
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
6 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16821910 1 l 1 Liter
16831910 6 x 1 l 6 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16821910 Lieferant Hydranal Lieferanten-Nr. 348011LOM
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Titriermittel für volumetrische Zweikomponenten-Karl Fischer-Titration (auf Methanolbasis)
Vorteile von Hydranal™ Zwei-Komponenten-Reagenzien:
  • Hohe Titrationsgeschwindigkeit
  • Ideale Genauigkeit bei kleinen Wassermengen
  • Hohe Pufferkapazität
  • Genauer und stabiler Titer
  • Reagenzien vom Typ E bieten eine reduzierte Toxizität im Vergleich zu Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ - Titrant 5
Schmelzpunkt -98 °C
Siedepunkt 65 °C (bei 1,013 hPa)
Farbe Braun
Dichte 0,850 g/cm3 (bei 20 °C)
pH Neutral
Physikalische Form Flüssig
CAS 7553-56-2
Menge 1 l
Flammpunkt 11 °C
Verpackung Metrohm OMNIS Smart Reagenz
UN-Nummer UN1230
Synonym Methyl Alcohol
Löslichkeitsinformationen Vollständig mischbar im Wasser
Güte Volumetrische Zweikomponenten-KF-Titration
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL NEXTGEN Titrant 5 OM
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, iodine