Learn More
HYDRANAL™-Lösungsmittel (roh) Öl, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072122 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15664350
Marke: Honeywell-Hydranal 346971L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Medium für volumetrische Ein- und Zweikomponenten-Karl-Fischer-Titration in Ölen (Chloroform-Methanol-Xylol-basiert)
Vorteile von Hydranal Einkomponenten-Reagenzien:
  • Unbegrenzte Wasserkapazität
  • Praktisch und anwenderfreundlich
  • Die größte Flexibilität bei der Auswahl von Arbeitsmedien
  • Reduzierte Toxizität im Vergleich zu Systemen auf Methanolbasis
  • Geeignet für Methanol-reagierende Verbindungen, z. B. Ketone und Aldehyde
  • Lange Haltbarkeit (drei Jahre)
Verbesserte Zusammensetzung
Hydranal-Composite enthält alle Reaktanten einschließlich Jod, Schwefeldioxid und die Basen Imidazol und 2-Methylimidazol, gelöst in Diethylenglykol-monoethylether (DEGEE). Das Hinzufügen von 2-Methylimidazol zusätzlich zu Imidazol verbessert die Stabilität und eliminiert die Bildung von Kristallen, welche das Leistungsverhalten des Titrators beeinträchtigen können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Lösungsöl (Rohlöl)
CAS 67-56-1, 7446-09-5, 67-66-3, 95-47-6, 288-32-4
Dichte 1.01 g/ml
Menge 1 l
Flammpunkt 6 °C (42.8 °F)
UN-Nummer UN1992