Learn More
HYDRANAL™-Lösungsmittel (roh) Öl, Honeywell Fluka™
Beschreibung
Vorteile von Hydranal Einkomponentenreagenzien:
- Unbegrenzte Wasserkapazität
- Praktisch und anwenderfreundlich
- Die größte Flexibilität bei der Auswahl von Arbeitsmedien
- Reduzierte Toxizität im Vergleich zu Systemen auf Methanolbasis
- Geeignet für Methanol-reagierende Verbindungen, z. B. Ketone und Aldehyde
- Lange Haltbarkeit (drei Jahre)
Verbesserte Komposition
Hydranal-Komposit enthält alle Reaktanten einschließlich Iod, Schwefeldioxid und die Basen Imidazol und 2-Methylimidazol, gelöst in Diethylenglykolmonoethylether (DEGEE). Die Zugabe von 2-Methylimidazol zusätzlich zu Imidazol verbessert die Stabilität und verhindert die Bildung von Kristallen, die die Leistung des Titrators ’beeinträchtigen könnten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | HYDRANAL™ – Lösungsöl (Rohlöl) |
| CAS | 67-56-1, 7446-09-5, 67-66-3, 95-47-6, 288-32-4 |
| Dichte | 1.01 g/ml |
| Menge | 6 x 1 l |
| Flammpunkt | 6 °C (42.8 °F) |
| UN-Nummer | UN1992 |