Learn More
HYDRANAL™ - Lösungsmittelöl, Reagenz für die volumetrische Zweikomponenten-KF-Titration in Ölen (Arbeitsmedium), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15654400 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15654400 6 x 1 l 6 Stück
15644400 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15654400 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 347496X1L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Medium für volumetrische Zweikomponenten-Karl-Fischer-Titration in unpolaren Substanzen, Fetten und Ölen (auf Methanol-Hexanolbasis)
Vorteile von Hydranal Zweikomponenten-Reagenzien:
  • Hohe Titrationsgeschwindigkeit
  • Optimal für kleine Wassermengen
  • Hohe Pufferkapazität
  • Genauer und stabiler Titer
  • Reagenzien vom Typ E: reduzierte Toxizität im Vergleich zu Methanol
  • Lange Haltbarkeit (drei Jahre für Titriermittel, fünf Jahre für Lösungsmittel)
Verbesserte Zusammensetzung
In Zweikomponenten-Reagenzien werden die Karl-Fisher-Reagenzien in zwei Lösungen getrennt: das Titriermittel und das Lösungsmittel. Das Hydranal-Titriermittel enthält Jod, das in einem Alkohol mit einer genau definierten Konzentration aufgelöst wurde. Das Hydranal-Lösungsmittel ist eine alkoholische Lösung aus Schwefeldioxid und Imidazol. Der Alkohol ist entweder Methanol für Standardreagenzien oder Ethanol für E-Typ-Reagenzien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HYDRANAL™ – Lösungsmittelöl
Namenshinweis Reagenz für volumetrische Zweikomponenten-KF-Titration in Ölen (Arbeitsmedium)
Siedepunkt 63 °C
CAS Min. % ≥1.0000%, ≥30.0000%
CAS Max. % <10.0000%, <5.0000%
CAS 288-32-4, 67-56-1, 111-27-3, 7446-09-5
Dichte ∼ 0.83 g/ml
Menge 6 x 1 l
Flammpunkt 17 °C
MDL-Nummer MFCD00147197
Verpackung Glasflasche
UN-Nummer UN1993
Synonym Hexylalkohol
Güte Karl Fischer
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • HYDRANAL Solvent Oil
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: hexan-1-ol, methanol, imidazole, sulphurdioxide