Learn More
HYDRANAL™ - Lösungsmittel, Honeywell Fluka™
Medium für volumetrische Zweikomponenten-Karl-Fischer-Titration (auf Methanolbasis)
Marke: Honeywell Fluka 34800-500ML
Additional Details : CAS : 7446-09-5 Gewicht : 0.89000kg Transport : UN number : 1230 Chem class : 3 Pack group : II
Beschreibung
Hydranal™ ist aufgrund seines Engagements für Qualität, Konsistenz und kontinuierliche Innovation eine der vertrauenswürdigsten Marken in der Karl-Fischer-Titration.
Spezifikation
500 mL | |
HYDRANAL™ - Solvent | |
67-56-1,7446-09-5,288-32-4 |